Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Certifierad Clean Biotainer Flaska
Kapacitet (metrisk):
125 mL
500 mL
1 L
2 L
5 L
Inkluderar:
Halshandtag
Sidohandtag
Kvantitet:
14 x 5 flaskor
20 flaskor
20 x 5 flaskor
4 x 5 flaskor
6 flaskor
7 x 5 flaskor
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Beskrivning
Speciellt utformad för farmaceutisk och biologisk tillverkning, Thermo Scientific™ Nalgene™ Certifierad Clean PETG Biotainer™ Flaskor minskar risken för smittspridning.
- Speciellt utformad för farmaceutisk och biologisk tillverkning
- Certifierad Clean, validerad till USP < 788>
- <0,5 EU/ml Endotoxin
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable, Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Kapacitet (engelska) | 33.814 fl. oz., 33.814 fl. uns. |
| Certifikat och efterlevnad | USP <778> |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Förslutningsfoder | LDPE |
| Färg | Klart |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Stängningsstorlek | 48 mm |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 48 mm |
| Visa mer |