Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG-flaskor med låga Biotainer partiklar
Produktkod. 16450591
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
500 mL
1 L
2 L
5 L
Inkluderar:
Halshandtag
Sidohandtag
Kvantitet:
14 x 5 flaskor
20 flaskor
20 x 5 flaskor
4 x 5 flaskor
6 flaskor
7 x 5 flaskor
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Inkluderar Kvantitet Förpackningsstorlek
16450591 2 L Sidohandtag 20 flaskor Paket med 20
16410591 125 mL Sidohandtag 20 x 5 flaskor -
16400591 500 mL Sidohandtag 14 x 5 flaskor -
16430591 1 L Sidohandtag 7 x 5 flaskor -
16460591 2 L Sidohandtag 4 x 5 flaskor -
16420601 5 L Sidohandtag 6 flaskor -
16430601 5 L Halshandtag 6 flaskor -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 16450591 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 38323020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14835.00 SEK
    13334.54 SEK / Paket med 20
    Save 1500.46 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Nalgene PETG lågpartikulflaskor Biotainer är certifierade rena enligt USP <788-standarder > , vilket gör dem till en utmärkt lösning för biologisk och farmaceutisk tillverkning.
Speciellt utformad för farmaceutisk och biologisk tillverkning, Thermo Scientific™ Nalgene™ Certifierad Clean PETG Biotainer™ Flaskor minskar risken för smittspridning.
  • Speciellt utformad för farmaceutisk och biologisk tillverkning
  • Certifierad Clean, validerad till USP < 788>
  • <0,5 EU/ml Endotoxin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2 L
Färg Klart
Diameter (metrisk) yttre hals 48 mm
För användning med (applikation) Media-/buffertberedning ​, Media-/buffertlagring, Provtagning, Förvaring, Transport ​, Valideringstestning, Läkemedelssubstans, Läkemedelsprodukt
Inkluderar Sidohandtag
Material PET
nr per ärende 20/Cs.
Kvantitet 20 flaskor
Sterilitet Sterila
Stängningsfärg Vitt
Låg partiklar USP <788 > (Låg partikul)
Höjd (metrisk) 265 mm
Bredd (engelska) 19,25 tum
Längd (engelska) 24 tum
Förslutningsfoder LDPE
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 48 mm
Diameter (metrisk) 116 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Arbetsflödessteg Förberedelse och lagring av media/buffert uppströmsmedia. Lagring av processlösningar uppströms. Nedströms validering, nedströms mellanlagring och transport. Transport av läkemedelsprodukter/substanser.
Kapacitet (engelska) 67,628 fl. oz.
Certifikat och efterlevnad USP <778 >
Produkttyp Fyrkantig flaska