Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Certifierad Clean Biotainer Flaska
Produktkod. 16460591
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
500 mL
1 L
2 L
5 L
Inkluderar:
Halshandtag
Sidohandtag
Kvantitet:
14 x 5 flaskor
20 flaskor
20 x 5 flaskor
4 x 5 flaskor
6 flaskor
7 x 5 flaskor
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Inkluderar Kvantitet unitSize
16460591 2 L Sidohandtag 4 x 5 flaskor -
16410591 125 mL Sidohandtag 20 x 5 flaskor -
16400591 500 mL Sidohandtag 14 x 5 flaskor -
16430591 1 L Sidohandtag 7 x 5 flaskor -
16450591 2 L Sidohandtag 20 flaskor Paket med 20
16420601 5 L Sidohandtag 6 flaskor -
16430601 5 L Halshandtag 6 flaskor -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 16460591 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 38323042
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med: Speciellt utformad för farmaceutisk och biologisk tillverkning; Stängningsmaterial: polypropen; Färg: Klar
Speciellt utformad för farmaceutisk och biologisk tillverkning, Thermo Scientific™ Nalgene™ Certifierad Clean PETG Biotainer™ Flaskor minskar risken för smittspridning.
  • Speciellt utformad för farmaceutisk och biologisk tillverkning
  • Certifierad Clean, validerad till USP < 788>
  • <0,5 EU/ml Endotoxin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Not Autoclavable, Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 2 L
Kapacitet (engelska) 67.628 fl. oz., 67.628 fl. uns.
Certifikat och efterlevnad USP <778>
Stängningsfärg Vitt
Förslutningsfoder LDPE
Färg Klart
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 48 mm
Diameter (metrisk) yttre hals 48 mm
För användning med (applikation) Media-/buffertberedning ​, Media-/buffertlagring, Provtagning, Förvaring, Transport ​, Valideringstestning, Läkemedelssubstans, Läkemedelsprodukt, Media-/buffertberedning ​, Media-/buffertlagring, Provtagning, Förvaring, Transport ​, Valideringstestning, Läkemedelssubstans, Läkemedelsprodukt
Inkluderar Sidohandtag
Material PETG
Diameter (metrisk) Yttre 116 mm
nr per ärende 20/Cs.
Antal per förpackning 5/Pk.
Kvantitet 4 x 5 flaskor
Höjd (metrisk) 265 mm
Sterilitet Sterila
Längd (engelska) 24 tum
Produkttyp Biotainer
Bredd (engelska) 19.25 tum.
Låg partiklar USP <788> (Låg partikelhalt)
Diameter (metrisk) 116 mm
Arbetsflödessteg Upstream media/buffer prep and storage. Upstream process solution storage. Downstream validation, downstream intermediate storage and transport. Bulk drug product/substance transportation.