Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Certifierad Clean Biotainer Flaska
Produktkod. p-9078026
Kapacitet (metrisk):
125 mL
500 mL
1 L
2 L
5 L
Inkluderar:
Halshandtag
Sidohandtag
Kvantitet:
14 x 5 flaskor
20 flaskor
20 x 5 flaskor
4 x 5 flaskor
6 flaskor
7 x 5 flaskor
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. 16410591
Brand: Thermo Scientific™ 38302542
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med: Speciellt utformad för farmaceutisk och biologisk tillverkning; Stängningsmaterial: polypropen; Färg: Klar
Speciellt utformad för farmaceutisk och biologisk tillverkning, Thermo Scientific™ Nalgene™ Certifierad Clean PETG Biotainer™ Flaskor minskar risken för smittspridning.
  • Speciellt utformad för farmaceutisk och biologisk tillverkning
  • Certifierad Clean, validerad till USP < 788>
  • <0,5 EU/ml Endotoxin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Not Autoclavable, Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelska) 4.23 fl. oz., 4,23 fl. uns.
Certifikat och efterlevnad USP <778>
Stängningsfärg Vitt
Förslutningsfoder LDPE
Färg Klart
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 38 mm
Diameter (metrisk) yttre hals 38 mm
För användning med (applikation) Media-/buffertberedning ​, Media-/buffertlagring, Provtagning, Förvaring, Transport ​, Valideringstestning, Läkemedelssubstans, Läkemedelsprodukt, Media-/buffertberedning ​, Media-/buffertlagring, Provtagning, Förvaring, Transport ​, Valideringstestning, Läkemedelssubstans, Läkemedelsprodukt
Inkluderar Sidohandtag
Material PETG
Diameter (metrisk) Yttre 52 mm
nr per ärende 100/Cs.
Antal per förpackning 5/Pk.
Kvantitet 20 x 5 flaskor
Höjd (metrisk) 105 mm
Sterilitet Sterila
Längd (engelska) 30,08 cm
Produkttyp Biotainer
Bredd (engelska) 30,08 cm
Låg partiklar USP <788> (Låg partikelhalt)
Diameter (metrisk) 52 mm
Arbetsflödessteg Upstream media/buffer prep and storage. Upstream process solution storage. Downstream validation, downstream intermediate storage and transport. Bulk drug product/substance transportation.