Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG-flaskor med låga partiklar
Description
Skydda mot läckage, brott och strålningskontamination i renrumstillämpningar med Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG-certifierade rena behållare. Lämplig för farmaceutiska och biotekniska tillämpningar som kräver bearbetning och lagring av bulkintermediärer och kritiska reagenser såsom vaccin- och proteinterapeutiska preparat. Ett säkert alternativ för ditt labb utan att offra precision.
Lot-certifierade för låga partiklar, dessa behållare har en unik läckagetät† design och är lämpliga för transport.
- Uppvisar utmärkta gasbarriäregenskaper och säkerställer pH-stabilitet för buffrade lösningar.
- Hartser är fria från animaliska komponenter.
- Steril, manipuleringssäker tätning säkerställer produktens integritet före användning.
Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 2 L |
| Diameter (engelska) | 4,57 tum. |
| Diameter (engelska) Innerhals | 1,5 tum |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 39 mm |
| För användning med (applikation) | Media-/buffertberedning , Media-/buffertlagring, Provtagning, Förvaring, Transport , Valideringstestning, Läkemedelssubstans, Läkemedelsprodukt |
| Material | PETG |
| nr per ärende | 12/Cs. |
| Antal per förpackning | 1 st. |
| Sterilitet | Sterila |
| Temperaturområde (metriskt) | -70 °C till 70 °C |
| Show More |
Begränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/kolvar/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten och vänts upp och ned, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, utan att något vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/trattar/kolvar som är större än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter, utan att något vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.