Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG-flaskor med låga partiklar
Produktkod. p-4521790
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 48
Paket med 72
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11319704 30 mL Paket med 72
16420581 30 mL -
16430581 60 mL -
16440581 125 mL -
10702107 125 mL Paket med 48
16450581 250 mL -
10126574 250 mL Paket med 48
16460581 500 mL -
10289804 2 L Paket med 12
16480581 2 L -
16470581 1 L -
10310155 1 L Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 11319704 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3820190030
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Nalgene PETG-flaskor med låg partiklar är certifierade rena enligt USP <788-standarder > , vilket gör dem till en idealisk lösning för biologisk och farmaceutisk tillverkning.
Skydda mot läckage, brott och strålningskontamination i renrumstillämpningar med Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG-certifierade rena behållare. Lämplig för farmaceutiska och biotekniska tillämpningar som kräver bearbetning och lagring av bulkintermediärer och kritiska reagenser såsom vaccin- och proteinterapeutiska preparat. Ett säkert alternativ för ditt labb utan att offra precision.
Lot-certifierade för låga partiklar, dessa behållare har en unik läckagetät† design och är lämpliga för transport.
  • Uppvisar utmärkta gasbarriäregenskaper och säkerställer pH-stabilitet för buffrade lösningar.
  • Hartser är fria från animaliska komponenter.
  • Steril, manipuleringssäker tätning säkerställer produktens integritet före användning.
Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Diameter (engelska) 1,5 tum
Diameter (engelska) Innerhals 0,55 tum.
Diameter (metrisk) Innerhals 14 mm
För användning med (applikation) Media-/buffertberedning ​, Media-/buffertlagring, Provtagning, Förvaring, Transport ​, Valideringstestning, Läkemedelssubstans, Läkemedelsprodukt
Material PETG
nr per ärende 72/Cs.
Antal per förpackning 6/Pk.
Sterilitet Sterila
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till 70 °C
Låg partiklar USP <788> (Låg partikelhalt)
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Smal
Höjd (metrisk) 64 mm
Höjd (engelska) 2,52 tum.
Stängningsstorlek 20 mm
Diameter (metrisk) 38 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Arbetsflödessteg Förberedelse och lagring av media/buffert uppströmsmedia. Lagring av processlösningar uppströms. Nedströms validering, nedströms mellanlagring och transport. Transport av läkemedelsprodukter/substanser.
Kapacitet (engelska) 1 oz.
Form Fyrkantig
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI, Europeiska farmakopén för onormal toxicitet och USP Överensstämmer med 661 fysikalisk-kemiska tester. Tillverkad i en ISO 14644-1 Klass 7 renrum. Certifierad steril (SAL 10 -6 ), icke-cytotoxisk, icke-pyrogen och icke-hemolytisk.
Disponibel Single-use
Produkttyp Rengör behållare
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/kolvar/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten och vänts upp och ned, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, utan att något vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/trattar/kolvar som är större än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter, utan att något vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.