Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Square PETG Platinum Certified Clean Media Bottle
Produktkod. 16460611
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 mL
20 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
16460611 20 mL
16450611 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16460611 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CEN20350020
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Square PETG Platinum Certified Clean Media Bottles är certifierade och lot-till-lot-testade för att innehålla mindre än 1/3 av de partiklar som är tillåtna enligt USP < 788> för att begränsa potentiell partikelförorening.
Produkterna tvättas med USP Vatten för injektion och hanterad eftertvätt i klass 5 renrum med klass 4 förpackningar/inspektionshuvar för att producera dessa mycket låga partiklar. Certifierad och lot-till-lot-testad för att innehålla mindre än 1/3 av de tillåtna partiklarna enligt USP < 788> för att begränsa potentiell partikelförorening. Sterila, färdiga att använda produkter med en sterilitetssäkringsnivå på 10 -6 inuti behållaren/förslutningen, inklusive två värmeförseglade sterila barriärer för att skydda produkten före användning.
  • Steril till 10 -6 SAL
  • Icke-pyrogena och icke-cytotoxiska
  • Läckagesäkra högdensitetspolyeten (HDPE) förslutningar
  • Serumflaskor är förpackade i krympförpackade brickor med förslutningar
  • Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2003 kvalitetskrav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 20 mL
För användning med (applikation) Media-/buffertberedning ​, Media-/buffertlagring, Provtagning, Förvaring, Transport ​, Valideringstestning, Läkemedelssubstans, Läkemedelsprodukt
nr per ärende 504/Cs.
Antal per förpackning 84/Pk.
Kvantitet Fall av 504
Sterilitet Sterila
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till 70 °C
Låg partiklar <1/3 USP < 788> (Ultra låga partiklar)
Certifikat och efterlevnad ISO 13485:2003, 21 CFR 177.1520, USP Klass VI
Produkttyp Medieflaska
Arbetsflödessteg Downstream validation, downstream intermediate storage and transport. Bulk drug product/substance transportation