Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Diagnostikflaskor med förslutning: Steril
Beskrivning
Genomför steril provtagning, lagring och transport av reagenser och buffertlösningar med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Diagnostikflaskor med förslutning. Dessa flaskor är tillverkade av icke-pyrogen och icke-cytotoxisk polyetentereftalatsampolymer med fodrad vit HDPE (high-density polyethylene) förslutningar.
- Steril till 10 -6 SAL
- Icke-pyrogena och icke-cytotoxiska
- 20-415 fodrad vit högdensitetspolyetenförslutning fäst på PETG-flaskan
- Läcksäker†
Beställningsinformation:
Serumflaskor är förpackade i krympförpackade brickor med förslutningar.
Spécification
Spécification
| Kapacitet | 0,16 oz., 5 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 11 mm |
| Material | PETG |
| nr per ärende | 100 |
| Antal per förpackning | 20 |
| Sterilitet | Sterila |
| Halsfinish | 20-415 mm |
| Förslutning ingår | Ja |
| Mun | Smal |
| Afficher plus |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut.
Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.