Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Diagnostikflaskor med förslutning: Steril
BIOPHARMA
Produktkod. 10682083
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10682083 20 mL Paket med 100
10672083 5 mL Paket med 100
10704043 10 mL Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10682083 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 20350020
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Genomför steril provtagning, lagring och transport av reagenser med dessa genomskinliga PETG-flaskor som är täta när de används med medföljande Nalgene fodrade vita HDPE-förslutningar.
Genomför steril provtagning, lagring och transport av reagenser och buffertlösningar med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Diagnostikflaskor med förslutning. Dessa flaskor är tillverkade av icke-pyrogen och icke-cytotoxisk polyetentereftalatsampolymer med fodrad vit HDPE (high-density polyethylene) förslutningar.
Funktioner
  • Steril till 10 -6 SAL
  • Icke-pyrogena och icke-cytotoxiska
  • 20-415 fodrad vit högdensitetspolyetenförslutning fäst på PETG-flaskan
  • Läcksäker†
Beställningsinformation:
Serumflaskor är förpackade i krympförpackade brickor med förslutningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 0,67 oz., 20 ml
Kapacitet (metrisk) 20 mL
Kapacitet (engelska) 0,67 oz.
Diameter (metrisk) Innerhals 11 mm
Material PETG
nr per ärende 100
Antal per förpackning 20
Sterilitet Sterila
Halsfinish 20-415 mm
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Serumflaskor uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klass VI.
Förslutning ingår Ja
Mun Smal
Höjd (metrisk) 65 mm
Produkttyp Provbehållare
Höjd (engelska) 1,81 tum.
Diameter (metrisk) 30 mm
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut.
Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
Produkttitel
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.