Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Diagnostikflaskor med förslutning: Steril
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4521904
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10672083
Brand: Thermo Scientific™ 20350005
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Genomför steril provtagning, lagring och transport av reagenser med dessa genomskinliga PETG-flaskor som är täta när de används med medföljande Nalgene fodrade vita HDPE-förslutningar.
Genomför steril provtagning, lagring och transport av reagenser och buffertlösningar med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Diagnostikflaskor med förslutning. Dessa flaskor är tillverkade av icke-pyrogen och icke-cytotoxisk polyetentereftalatsampolymer med fodrad vit HDPE (high-density polyethylene) förslutningar.
Funktioner
  • Steril till 10 -6 SAL
  • Icke-pyrogena och icke-cytotoxiska
  • 20-415 fodrad vit högdensitetspolyetenförslutning fäst på PETG-flaskan
  • Läcksäker†
Beställningsinformation:
Serumflaskor är förpackade i krympförpackade brickor med förslutningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 0,16 oz., 5 ml
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Kapacitet (engelska) 0,16 oz.
Diameter (metrisk) Innerhals 11 mm
Material PETG
nr per ärende 100
Antal per förpackning 20
Sterilitet Sterila
Halsfinish 20-415 mm
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Serumflaskor uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klass VI.
Förslutning ingår Ja
Mun Smal
Höjd (metrisk) 46 mm
Produkttyp Provbehållare
Höjd (engelska) 1,81 tum.
Diameter (metrisk) 22 mm
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut.
Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.