Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG fyrkantiga mediaflaskor utan förslutning: Sterila, krympförpackade brickor
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Stängningsstorlek:
20-415 mm
24-415 mm
38-430 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Paket med 24
Paket med 280
Paket med 40
Paket med 60
Paket med 96
Beskrivning
Packa och skicka flytande medier, buffertar och sera med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene PETG fyrkantiga mediaflaskor. Tungväggiga, hållbara flaskor är designade för användning i fyllningslinjer; förslutningar säljs separat.
Funktioner
- Tungväggig och hållbar
- Splittringsbeständig
- Utmärkta gasbarriäregenskaper
- Sterila
10-6
SAL - Gjuten i examen
- Förslutning levereras separat
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 16 oz., 500 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelska) | 16 oz. |
| Färg | Klart |
| Beskrivning | Medieflaskor utan förslutning |
| Diameter (engelska) | 2,9 tum. |
| Diameter (engelska) Innerhals | 1,1 tum |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 28 mm |
| För användning med (applikation) | Fyllningslinjer |
| Material | PETG |
| Visa mer |