Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG fyrkantiga mediaflaskor utan förslutning: Sterila, krympförpackade brickor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10707273
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Stängningsstorlek:
20-415 mm
24-415 mm
38-430 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Paket med 24
Paket med 280
Paket med 40
Paket med 60
Paket med 96
Produktkod. 10707273
Brand: Thermo Scientific™ 3420241000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Packa och skicka flytande media, buffertar och sera med dessa tungväggiga, hållbara PETG fyrkantiga mediaflaskor, designade för användning i fyllningslinjer.
Packa och skicka flytande medier, buffertar och sera med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene PETG fyrkantiga mediaflaskor. Tungväggiga, hållbara flaskor är designade för användning i fyllningslinjer; förslutningar säljs separat.
Funktioner
  • Tungväggig och hållbar
  • Splittringsbeständig
  • Utmärkta gasbarriäregenskaper
  • Sterila
    10-6
    SAL
  • Gjuten i examen
  • Förslutning levereras separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 32 oz., 1000 ml
Kapacitet (metrisk) 1 L
Kapacitet (engelska) 32 oz.
Färg Klart
Beskrivning Medieflaskor utan förslutning
Diameter (engelska) 3,6 tum
Diameter (engelska) Innerhals 1,1 tum
Diameter (metrisk) Innerhals 28 mm
För användning med (applikation) Fyllningslinjer
Material PETG
nr per ärende 24
Antal per förpackning 12
Sterilitet Sterila
Förslutning ingår Nej
Graderad Ja
Mun Smal
Form Fyrkantig
Lämplig för ändamålet Sterila
Höjd (metrisk) 220 mm
Produkttyp Medieflaska
Höjd (engelska) 8,66 tum.
Stängningsstorlek 38-430 mm
Diameter (metrisk) 92 mm