Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate Biotainer™ Flaskor och damejeanner
Produktkod. 10309347
Kapacitet (metrisk):
5 mL
20 mL
125 mL
1 L
2 L
5 L
10 L
20 L
Form:
Fyrkantig
Fyrkantig med handtag
Rund
Stängningsstorlek:
20 mm
38 mm
48 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 20
Paket med 3
Paket med 35
Paket med 50
Paket med 500
Paket med 6
Produktkod. 10309347
Brand: Thermo Scientific™ 340516
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™ Flaskor och damejeanner är sterila, färdiga att använda och utformade speciellt för läkemedels- och biologiska tillverkare. Utmärkt för frysning.
Minska risken för överförd kontaminering och eliminera kostnaden för rengöring, sterilisering och tillhörande valideringar. Använd steril, färdig att använda Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™ Flaskor och damejeanner, utformade speciellt för läkemedels- och biologiska tillverkare. Utmärkt för frysning.
  • Hållbar, genomskinlig PC-konstruktion säkerställer integriteten hos ditt prov
  • Förslutningarna har ett silikonfoder för försäkran om läckagesäkring†
  • Anpassningsalternativ är tillgängliga för tillämpningar för vätskeöverföring
  • Omfattande stöd för valideringsdokumentation
  • Lämplig för användning i förvaringsförhållanden på -100°till +100°C
  • Ej för användning på värmeplattor
Garanti: 90 dagar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5 L
Kapacitet (engelska) 169,1 oz.
Färg Klart
Diameter (metrisk) Innerhals 48 mm
För användning med (applikation) Media-/buffertberedning ​, Media-/buffertlagring, Provtagning, Förvaring, Transport ​
Material Polykarbonat
nr per ärende 6/Cs.
Sterilitet Sterila
Temperaturområde (metriskt) -100 °C till 100 °C
Liner material Silikon
Certifikat och efterlevnad USP klass VI, icke-cytotoxisk, USP <661>, icke-pyrogen
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Smal
Form Fyrkantig med handtag
Höjd (metrisk) 299 mm
Produkttyp Medialagringsflaska
Höjd (engelska) 11,8 tum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 48 mm
Diameter (metrisk) 166 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Visa mer Visa mindre
† Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene-produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/kolvar/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten och vänts upp och ned, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, utan att något vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/trattar/kolvar som är större än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter, utan att något vatten rinner ut. Obs! Dessa tester kanske inte ger samma resultat med andra vätskor. För att säkerställa säker användning, rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene-flaskor och förslutningar under de förhållanden som gäller för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgenes produkter är täta vid omgivningstemperatur och -tryck när de används med sina Nalgene-förslutningar.
Ansvarsfriskrivning för begränsning av intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.