Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate Biotainer™ Flaskor och damejeanner
Produktkod. 10432478
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 mL
20 mL
125 mL
1 L
2 L
5 L
10 L
20 L
Form:
Fyrkantig
Fyrkantig med handtag
Rund
Stängningsstorlek:
20 mm
38 mm
48 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 20
Paket med 3
Paket med 35
Paket med 50
Paket med 500
Paket med 6
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Form Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
10432478 2 L Fyrkantig 48 mm Paket med 20
10778658 5 mL Rund 20 mm Paket med 500
12438887 20 mL Rund 20 mm Paket med 500
10592498 125 mL Fyrkantig 38 mm Paket med 50
10084597 1 L Fyrkantig 48 mm Paket med 35
11724733 5 L Fyrkantig 48 mm Paket med 6
15941621 5 L Fyrkantig med handtag 48 mm Paket med 6
10309347 5 L Fyrkantig med handtag 48 mm Paket med 6
11859570 10 L Fyrkantig 48 mm Paket med 2
15951621 10 L Fyrkantig med handtag 48 mm Paket med 2
10738658 10 L Fyrkantig med handtag 48 mm Paket med 2
10770160 20 L Fyrkantig 48 mm Paket med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 10432478 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 323342
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9835.00 SEK
    7344.43 SEK / Paket med 20
    Save 2490.57 SEK
    25% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™ Flaskor och damejeanner är sterila, färdiga att använda och utformade speciellt för läkemedels- och biologiska tillverkare. Utmärkt för frysning.
Minska risken för överförd kontaminering och eliminera kostnaden för rengöring, sterilisering och tillhörande valideringar. Använd steril, färdig att använda Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™ Flaskor och damejeanner, utformade speciellt för läkemedels- och biologiska tillverkare. Utmärkt för frysning.
  • Hållbar, genomskinlig PC-konstruktion säkerställer integriteten hos ditt prov
  • Förslutningarna har ett silikonfoder för försäkran om läckagesäkring†
  • Anpassningsalternativ är tillgängliga för tillämpningar för vätskeöverföring
  • Omfattande stöd för valideringsdokumentation
  • Lämplig för användning i förvaringsförhållanden på -100°till +100°C
  • Ej för användning på värmeplattor
Garanti: 90 dagar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2 L
Färg Klart
Diameter (engelska) Innerhals 1,89 tum
Diameter (metrisk) Innerhals 48 mm
För användning med (applikation) Media-/buffertberedning ​, Media-/buffertlagring, Provtagning, Förvaring, Transport ​
Material Polykarbonat
nr per ärende 20/Cs.
Sterilitet Sterila
Temperaturområde (metriskt) -100 °C till 100 °C
Liner material Silikon
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Smal
Höjd (metrisk) 265 mm
Höjd (engelska) 10,4 tum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 48 mm
Diameter (metrisk) 116 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Arbetsflödessteg Lagring av processlösningar uppströms. Validering uppströms
Kapacitet (engelska) 67,6 oz.
Form Fyrkantig
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI, Icke-cytotoxisk, USP <661 >, Icke-pyrogenisk
Disponibel Single-use
Produkttyp Förvaringsflaska
Visa mer Visa mindre
† Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene-produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/kolvar/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten och vänts upp och ned, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, utan att något vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/trattar/kolvar som är större än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter, utan att något vatten rinner ut. Obs! Dessa tester kanske inte ger samma resultat med andra vätskor. För att säkerställa säker användning, rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene-flaskor och förslutningar under de förhållanden som gäller för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgenes produkter är täta vid omgivningstemperatur och -tryck när de används med sina Nalgene-förslutningar.
Ansvarsfriskrivning för begränsning av intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.