Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate Biotainer™ Flaskor och damejeanner
Beskrivning
Minska risken för överförd kontaminering och eliminera kostnaden för rengöring, sterilisering och tillhörande valideringar. Använd steril, färdig att använda Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™ Flaskor och damejeanner, utformade speciellt för läkemedels- och biologiska tillverkare. Utmärkt för frysning.
- Hållbar, genomskinlig PC-konstruktion säkerställer integriteten hos ditt prov
- Förslutningarna har ett silikonfoder för försäkran om läckagesäkring†
- Anpassningsalternativ är tillgängliga för tillämpningar för vätskeöverföring
- Omfattande stöd för valideringsdokumentation
- Lämplig för användning i förvaringsförhållanden på -100°till +100°C
- Ej för användning på värmeplattor
Garanti: 90 dagar
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 5 L |
| Färg | Translucent Blue |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 48 mm |
| För användning med (applikation) | Media-/buffertberedning , Media-/buffertlagring, Provtagning, Förvaring, Transport |
| Material | Polykarbonat |
| nr per ärende | 6/Cs. |
| Sterilitet | Sterila |
| Temperaturområde (metriskt) | -100 °C till 100 °C |
| Liner material | Silikon |
| Förslutning ingår | Ja |
| Visa mer |
† Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene-produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/kolvar/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten och vänts upp och ned, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, utan att något vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/trattar/kolvar som är större än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter, utan att något vatten rinner ut. Obs! Dessa tester kanske inte ger samma resultat med andra vätskor. För att säkerställa säker användning, rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene-flaskor och förslutningar under de förhållanden som gäller för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgenes produkter är täta vid omgivningstemperatur och -tryck när de används med sina Nalgene-förslutningar.
Ansvarsfriskrivning för begränsning av intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.