Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Centrifugerflaskor av polykarbonat med förslutning
Description
Idealisk för processer med stora volymer som cellskörd, pelletering och proteinrening, Thermo Scientific™ Nalgene™ PC Centrifuge-flaskor är gjutna av kristallklart polykarbonat, vilket möjliggör enkel provvisualisering och resulterar i utmärkt mekanisk hållfasthet. Dessa centrifugflaskor passar perfekt till Thermo Scientific™ Fiberlite™ kolfiberrotorer.
- Dessa flaskor är gjutna av polykarbonat för enkel visualisering av prover och är idealiska för centrifugering av biologiska och kemiska prover vid låg till medelhög hastighet
- Polypropentätningslock med silikonpackning ger läckageskydd† vid maximala hastigheter eller vid spinn av farliga material
- För att fungera korrekt måste flaskorna fyllas till 80 % av den totala kapaciteten
Beställningsinformation:
Vid snurrande 250 ml-flaska i en Thermo Scientific™ Sorvall™ GSA-rotor krävs användning av centrifugflaskadaptern Nalgene (DS3125-0250).
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Färg | Klart |
| Material | Polykarbonat |
| nr per ärende | 36 |
| Antal per förpackning | 4 |
| Nominell kapacitet | 250 mL |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Nej |
| Max. Tvinga | 27,500 x g |
| Höjd (metrisk) | 134.4 mm |
| Show More |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.