Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Centrifugerflaskor av polykarbonat med förslutning
Beskrivning
Idealisk för processer med stora volymer som cellskörd, pelletering och proteinrening, Thermo Scientific™ Nalgene™ PC Centrifuge-flaskor är gjutna av kristallklart polykarbonat, vilket möjliggör enkel provvisualisering och resulterar i utmärkt mekanisk hållfasthet. Dessa centrifugflaskor passar perfekt till Thermo Scientific™ Fiberlite™ kolfiberrotorer.
- Dessa flaskor är gjutna av polykarbonat för enkel visualisering av prover och är idealiska för centrifugering av biologiska och kemiska prover vid låg till medelhög hastighet
- Polypropentätningslock med silikonpackning ger läckageskydd† vid maximala hastigheter eller vid spinn av farliga material
- För att fungera korrekt måste flaskorna fyllas till 80 % av den totala kapaciteten
Beställningsinformation:
Vid snurrande 250 ml-flaska i en Thermo Scientific™ Sorvall™ GSA-rotor krävs användning av centrifugflaskadaptern Nalgene (DS3125-0250).
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 450 mL |
| Färg | Klart |
| Material | Polykarbonat |
| nr per ärende | 24 |
| Antal per förpackning | 4 |
| Nominell kapacitet | 450 mL |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Nej |
| Max. Tvinga | 13,700 x g |
| Höjd (metrisk) | 159.5 mm |
| Vis mere |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.