Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Centrifugerflaskor av polykarbonat med förslutning
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4521571
Nominell kapacitet:
250 mL
450 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 10420613
Brand: Thermo Scientific™ 31400250
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bearbeta cellskörd i stora volymer, pelletering och proteinrening med dessa polykarbonatcentrifugflaskor.
Idealisk för processer med stora volymer som cellskörd, pelletering och proteinrening, Thermo Scientific™ Nalgene™ PC Centrifuge-flaskor är gjutna av kristallklart polykarbonat, vilket möjliggör enkel provvisualisering och resulterar i utmärkt mekanisk hållfasthet. Dessa centrifugflaskor passar perfekt till Thermo Scientific™ Fiberlite™ kolfiberrotorer.
  • Molded of polycarbonate for easy visualization of samples, these bottles are ideal for low- to moderate-speed centrifugation of biological and chemical samples
  • Polypropylene sealing cap closure with silicone gasket adds leakproof† assurance at maximum speeds or when spinning hazardous materials
  • For proper performance, bottles must be filled to 80% of total capacity
Ordering Information:
When spinning 250mL bottle in a Thermo Scientific™ Sorvall™ GSA rotor, use of the Nalgene centrifuge bottle adapter (DS3125-0250) is required.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelska) 8,45 uns
Färg Klart
Material Polykarbonat
nr per ärende 36
Antal per förpackning 4
Nominell kapacitet 250 mL
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Max. Tvinga 27,500 x g
Form Rund
Höjd (metrisk) 134.4 mm
Produkttyp Centrifugerflaska
Bredd (engelska) 2.432 in.
Längd (engelska) 2.432 in.
Höjd (engelska) 5.29 in.
Stängningsmaterial Polypropylene, red rubber
Diameter (metrisk) 61.5 mm
Förslutningstyp Sealing Cap w/Silicone Gasket
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.