Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Centrifugeflaskor av polykarbonat
Beskrivning
Bearbeta cellskörd i stora volymer, pelletering och proteinrening med Thermo Scientific™ Nalgene™ Centrifugeflaskor av polykarbonat, perfekt passform med Thermo Scientific™ Fiberlite™ kolfiberrotorer. Gjuten av transparent polykarbonat, dessa klara flaskor är autoklaverbara och har utmärkta mekaniska hållfasthetsegenskaper.
Dessa flaskor är gjutna av transparent polykarbonat för enkel visualisering av prover och är idealiska för låg hastighetscentrifugering av biologiska och kemiska prover.
- För extra läckageskydd† vid maxhastigheter eller vid spinning av farliga material, använd med polypropentätningskapslar; finns för 250 ml (DS3131-0038) och 1000 ml (DS3132-0063) storlekar
- Kat. Nr. 3122-1010 designad för användning med IEC rotorer
- För att fungera korrekt måste flaskorna fyllas till minst 80 % av den totala kapaciteten
Beställningsinformation:
När man snurrar en 250 ml flaska i en Thermo Scientific Sorvall GSA-rotor krävs användning av Nalgene centrifugflaskans adapter (DS3125-0250). Kat. Nr. 3122-1010 är för användning med IEC rotorer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Färg | Klart |
| Beskrivning | Polykarbonatcentrifugflaskor |
| Material | Polykarbonat |
| nr per ärende | 16 |
| Antal per förpackning | 4 |
| Nominell kapacitet | 1000 mL |
| Graderad | Nej |
| Max. Tvinga | 7100 x g |
| Höjd (metrisk) | 177.0 mm |
| Visa mer |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.