Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Centrifugeflaskor av polykarbonat
Produktkod. 10589291
Change view
Nominell kapacitet:
250 mL
500 mL
1000 mL
För användning med (utrustning):
Fiberlite™ rotors
IEC rotors
Förpackningsstorlek:
Paket med 16
Paket med 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Nominell kapacitet För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10589291 250 mL Fiberlite™ rotors Paket med 4
10303971 500 mL Fiberlite™ rotors Paket med 4
10313971 1000 mL Fiberlite™ rotors Paket med 4
11325564 1000 mL IEC rotors Paket med 16
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10589291 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 31220250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1258.66 SEK
    789.33 SEK / Paket med 4
    Save 469.33 SEK
    37% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bearbeta cellskörd i stora volymer, pelletering och proteinrening med dessa polykarbonatcentrifugflaskor.
Bearbeta cellskörd i stora volymer, pelletering och proteinrening med Thermo Scientific™ Nalgene™ Centrifugeflaskor av polykarbonat, perfekt passform med Thermo Scientific™ Fiberlite™ kolfiberrotorer. Gjuten av transparent polykarbonat, dessa klara flaskor är autoklaverbara och har utmärkta mekaniska hållfasthetsegenskaper.
Molded of transparent polycarbonate for easy visualization of samples, these bottles are ideal for low-speed centrifugation of biological and chemical samples.
  • For added leakproof† assurance at maximum speeds or when spinning hazardous materials, use with polypropylene sealing caps assemblies; available for 250mL (DS3131-0038) and 1000mL (DS3132-0063) sizes
  • Cat. No. 3122-1010 designed for use with IEC rotors
  • For proper performance, bottles must be filled to at least 80% of total capacity
Ordering Information:
When spinning a 250mL bottle in a Thermo Scientific Sorvall GSA rotor, the use of the Nalgene centrifuge bottle adaptor (DS3125-0250) is required. Cat. No. 3122-1010 is for use with IEC Rotors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Färg Klart
Beskrivning Polycarbonate Centrifuge Bottles
Material Polykarbonat
nr per ärende 36
Antal per förpackning 4
Nominell kapacitet 250 mL
Graderad Nej
Max. Tvinga 27,500 x g
Höjd (metrisk) 125.2 mm
För användning med (utrustning) Fiberlite™ rotors
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 61.8 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 8,45 uns
Form Rund
Produkttyp Centrifugerflaska
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.