Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Centrifugeflaskor av polykarbonat
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4521563
Nominell kapacitet:
250 mL
500 mL
1000 mL
För användning med (utrustning):
Fiberlite™ rotors
IEC rotors
Förpackningsstorlek:
Paket med 16
Paket med 4
Produktkod. 10589291
Brand: Thermo Scientific™ 31220250
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bearbeta cellskörd i stora volymer, pelletering och proteinrening med dessa polykarbonatcentrifugflaskor.
Bearbeta cellskörd i stora volymer, pelletering och proteinrening med Thermo Scientific™ Nalgene™ Centrifugeflaskor av polykarbonat, perfekt passform med Thermo Scientific™ Fiberlite™ kolfiberrotorer. Gjuten av transparent polykarbonat, dessa klara flaskor är autoklaverbara och har utmärkta mekaniska hållfasthetsegenskaper.
Molded of transparent polycarbonate for easy visualization of samples, these bottles are ideal for low-speed centrifugation of biological and chemical samples.
  • For added leakproof† assurance at maximum speeds or when spinning hazardous materials, use with polypropylene sealing caps assemblies; available for 250mL (DS3131-0038) and 1000mL (DS3132-0063) sizes
  • Cat. No. 3122-1010 designed for use with IEC rotors
  • For proper performance, bottles must be filled to at least 80% of total capacity
Ordering Information:
When spinning a 250mL bottle in a Thermo Scientific Sorvall GSA rotor, the use of the Nalgene centrifuge bottle adaptor (DS3125-0250) is required. Cat. No. 3122-1010 is for use with IEC Rotors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelska) 8,45 uns
Färg Klart
Beskrivning Polycarbonate Centrifuge Bottles
Material Polykarbonat
nr per ärende 36
Antal per förpackning 4
Nominell kapacitet 250 mL
Graderad Nej
Max. Tvinga 27,500 x g
Form Rund
Höjd (metrisk) 125.2 mm
Produkttyp Centrifugerflaska
För användning med (utrustning) Fiberlite™ rotors
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 61.8 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.