Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate Conical-Bottom Centrifuge Bottle
Produktkod. 10186700
Change view
Nominell kapacitet:
175 mL
Max. Tvinga:
27,500 x g
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Nominell kapacitet Max. Tvinga Förpackningsstorlek
10186700 175 mL 27,500 x g Paket med 4
1 options
Produktkod. 10186700 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 31440175
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 07-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Process pelleting applications such as cell culture harvesting and protein biochemistry with this polycarbonate conical-bottom centrifuge bottle.
Process pelleting applications such as cell culture harvesting and protein biochemistry, including ammonium sulfate precipitations, with Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate Conical-Bottom Centrifuge Bottle. Molded of rigid and robust polycarbonate copolymer, these transparent bottles are autoclavable and offer excellent mechanical strength.
Features:
  • For low to moderate speed centrifugation of biological and chemical samples
  • Includes polypropylene sealing cap assembly with silicone gasket for added leakproof† assurance at maximum speeds or when spinning hazardous materials
  • Must be used with Nalgene adapter for conical-bottom centrifuge bottles (DS3126-0175)
  • For proper performance, bottles must be filled to 80% of total capacity
  • Autoclavable, transparent, leakproof† when used with supplied Nalgene closure, molded-in graduations
  • Autoclaving will shorten the life of PC centrifuge bottles
Note: Not recommended to use in Thermo Fisher Fiberlite F14-6x250y rotor, due to the cavity depth.
You can achieve successful leakproof† performance using these two bottles in Thermo Fisher Fiberlite F12-6x500 LEX rotor when used with the 010-0152 adaptor at speeds up to but not exceeding 24,470 x g.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 175 mL
Färg Klart
Material Polykarbonat
nr per ärende 36
Antal per förpackning 4
Nominell kapacitet 175 mL
Graderad Ja
Max. Tvinga 27,500 x g
Höjd (metrisk) 140.5 mm
Stängningsmaterial Polypropylene, red rubber
Diameter (metrisk) 61.8 mm
Förslutningstyp Polypropylene Sealing Closure
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 5,91 oz.
Form Konisk
Produkttyp Centrifugerflaska
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.