Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polysulfonspädningsflaskor med förslutning
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11375514
Change view
Kapacitet (metrisk):
210 mL
220 mL
Stängningsstorlek:
28-415 mm
38-415 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 48
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek unitSize
11375514 210 mL 28-415 mm Paket med 48
11940526 220 mL 38-415 mm Paket med 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11375514 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 25000280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4095.00 SEK
    3731.40 SEK / Paket med 48
    Save 363.60 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Motstå baser, svaga syror och alla vattenlösningar i applikationer med våra klaraste och mest exakta utspädningsflaskor.
Motstå baser, svaga syror och alla vattenlösningar i applikationer med Thermo Scientific™ Nalgene™ Polysulfonspädningsflaskor med förslutning. Med graderingar på 90 och 99 ml är dessa våra tydligaste och mest exakta utspädningsflaskor. De har ett användbart temperaturområde på -100 °C (148 °F) till +168 °C (329 F) °och är noggranna för± 1 ml.
Features:
  • Excellent chemical resistance to bases and weak acids — ideal for use with food products
  • Useful for a wide range of temperatures -100°C (148°F) to +168°C (329°F)
  • Transparent, so it's easy to read graduations at both 90mL (for 1:10 dilutions) and 99mL (for 1:100 dilutions) — accurate to ±1mL
  • Autoclavable/Transparent/Leakproof†
Note: Autoclaving when used with Tween will reduce the life of this dilution bottle.
Includes:
Polypropylene screw closure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 210 mL
Kapacitet (engelska) 7.25 oz.
Färg Klart
Material Polysulfon
nr per ärende 48
Antal per förpackning 12
Sterilitet Icke-steril
Volym (engelska) Brim 7.25 oz.
Volym (metrisk) Brätt 210 mL
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
Form Fyrkantig
Höjd (metrisk) 152.9 mm
Produkttyp Dilution Bottle
Bredd (engelska) 1,75 tum
Längd (engelska) 1,75 tum
Höjd (engelska) 6,02 tum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 28-415 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej