Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO centrifugflaskor med tätande förslutning
Beskrivning
Centrifugalisera låg- till måttlig hastighet, stora volymer, biologiska och kemiska prover med Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Centrifuge Bottles, som inkluderar en tätande förslutning för extra täthet† garanti vid maximal hastighet vid spinning av farliga material. Dessa genomskinliga flaskor är gjutna av styv och robust polypropensampolymer och är designade för pelleteringsapplikationer, såsom cellkulturskörd och proteinbiokemi, inklusive ammoniumsulfatutfällningar. Dessutom är dessa PPCO-flaskor autoklaverbara och erbjuder utmärkt mekanisk styrka.
- For low- to moderate-speed centrifugation of biological and chemical samples
- Bottle includes polypropylene sealing cap assembly with silicone gasket for added leakproof† assurance at maximum speeds or when spinning hazardous materials
- For proper performance, bottles must be filled to 80% of total capacity
Requires:
When spinning 250mL bottle in a Sorvall GSA rotor, use of the Nalgene centrifuge bottle adapter (DS3125-0250) is required
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 60.7 mm |
| Material | PPCO |
| Längd (metrisk) | 133.4 mm |
| Antal per förpackning | 4 |
| Nominell kapacitet | 250 mL |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Nej |
| Max. Tvinga | 27,500 x g |
| Visa mer |