Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO centrifugflaskor med tätande förslutning
Description
Centrifugalisera låg- till måttlig hastighet, stora volymer, biologiska och kemiska prover med Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Centrifuge Bottles, som inkluderar en tätande förslutning för extra täthet† garanti vid maximal hastighet vid spinning av farliga material. Dessa genomskinliga flaskor är gjutna av styv och robust polypropensampolymer och är designade för pelleteringsapplikationer, såsom cellkulturskörd och proteinbiokemi, inklusive ammoniumsulfatutfällningar. Dessutom är dessa PPCO-flaskor autoklaverbara och erbjuder utmärkt mekanisk styrka.
- För centrifugering av biologiska och kemiska prover vid låg till medelhög hastighet
- Flaskan inkluderar en polypropentätningskapsl med silikonpackning för extra läckagesäkerhet† vid maxhastigheter eller vid spinning av farliga material
- För att fungera korrekt måste flaskorna fyllas till 80 % av den totala kapaciteten
Krävs
När man snurrar 250 ml-flaska i en Sorvall GSA-rotor krävs användning av centrifugflaskadaptern Nalgene (DS3125-0250)
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 450 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| Material | PPCO |
| Längd (metrisk) | 160 mm |
| Antal per förpackning | 4 |
| Nominell kapacitet | 450 mL |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Nej |
| Max. Tvinga | 13,700 x g |
| Höjd (metrisk) | 159.3 mm |
| Show More |