Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO centrifugflaskor med tätande förslutning
GREENER_CHOICE
Product Code. p-4521570
Change view
Click to view available options
Nominell kapacitet:
250 mL
450 mL
Unit Size:
Paket med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Nominell kapacitet unitSize
10430613 250 mL Paket med 4
10587951 450 mL Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10430613 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 31410250
Only null left
Add to basket
Add to basket
Centrifugalisera låg- till måttlig hastighet, stora volymer, biologiska och kemiska prover med dessa PPCO-centrifugflaskor, som kommer med en tätande förslutning.
Centrifugalisera låg- till måttlig hastighet, stora volymer, biologiska och kemiska prover med Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Centrifuge Bottles, som inkluderar en tätande förslutning för extra täthet† garanti vid maximal hastighet vid spinning av farliga material. Dessa genomskinliga flaskor är gjutna av styv och robust polypropensampolymer och är designade för pelleteringsapplikationer, såsom cellkulturskörd och proteinbiokemi, inklusive ammoniumsulfatutfällningar. Dessutom är dessa PPCO-flaskor autoklaverbara och erbjuder utmärkt mekanisk styrka.
Features:
  • For low- to moderate-speed centrifugation of biological and chemical samples
  • Bottle includes polypropylene sealing cap assembly with silicone gasket for added leakproof† assurance at maximum speeds or when spinning hazardous materials
  • For proper performance, bottles must be filled to 80% of total capacity
Requires:
When spinning 250mL bottle in a Sorvall GSA rotor, use of the Nalgene centrifuge bottle adapter (DS3125-0250) is required
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelska) 8,45 uns
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) yttre hals 60.7 mm
Material PPCO
Längd (metrisk) 133.4 mm
Antal per förpackning 4
Nominell kapacitet 250 mL
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Max. Tvinga 27,500 x g
Form Rund
Höjd (metrisk) 132.8 mm
Produkttyp Centrifugerflaska
Bredd (engelska) 2.40 in.
Längd (engelska) 5.23 in.
Höjd (engelska) 5,23 tum.
Stängningsmaterial Polypropylene, red rubber
Diameter (metrisk) 61.1 mm
Förslutningstyp Sealing Cap Assembly with Silicone Gasket
Genom förslutningsdispenseringen Nej