Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Centrifuge flaskor
Produktkod. 10028850
Change view
Diameter (metrisk):
61.8 mm
69.5 mm
73.8 mm
97.5 mm
97.7 mm
Nominell kapacitet:
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 16
Paket med 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Nominell kapacitet Förpackningsstorlek
10028850 61.8 mm 250 mL Paket med 4
10343871 73.8 mm 500 mL Paket med 4
10408312 69.5 mm 500 mL Paket med 4
10768941 97.7 mm 1000 mL Paket med 4
13144986 97.7 mm 1000 mL Paket med 16
10242991 97.5 mm 1000 mL Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10028850 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 31200250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    700.94 SEK
    534.64 SEK / Paket med 4
    Save 166.30 SEK
    23% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utför biofarmaceutisk aseptisk vätskeöverföring eller provtagning med tri-klöverflänsen på dessa PPCO-centrifugflaskor.
Utför biofarmaceutisk aseptisk vätskeöverföring eller provtagning med tri-klöverflänsen av Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Centrifuge-flaskor, gjutna av genomskinlig polypropensampolymer. Dessa genomskinliga flaskor är idealiska för cellskörd i stora volymer, pelletering och proteinrening. De är autoklaverbara och har utmärkta kemikalieresistensegenskaper.
  • For low- to moderate-speed centrifugation of biological and chemical samples
  • Polypropylene sealing caps assemblies available for 250mL (DS3131-0038) and 1000mL (DS3132-0063) sizes for added leakproof† assurance at higher speeds and fill volumes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Färg Genomskinligt
Material PPCO
nr per ärende 36
Antal per förpackning 4
Nominell kapacitet 250 mL
Graderad Nej
Max. Tvinga 13,200 x g (up to 27,500 x g with sealing cap assembly)
Höjd (metrisk) 125.2 mm
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 61.8 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 8,45 uns
Form Rund
Produkttyp Centrifugerflaska
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.