Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Conical-Bottom Centrifuge Bottle, 175mL
Produktkod. 10517092
Change view
Nominell kapacitet:
175 mL
Max. Tvinga:
27,500 x g
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Nominell kapacitet Max. Tvinga Förpackningsstorlek
10517092 175 mL 27,500 x g Paket med 4
1 options
Produktkod. 10517092 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 31430175
Outlet Corner
Använd kampanjkoden 28080
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Perform pelleting applications such as large-volume cell harvesting, pelleting and protein purification with these PPCO conical-bottom centrifuge bottles.
Perform pelleting applications such as large-volume cell harvesting, pelleting and protein purification with Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Conical-Bottom Centrifuge Bottles, which are molded of rigid and robust polypropylene copolymer. These translucent bottles are autoclavable and have excellent chemical resistance properties.
Features:
  • For low to moderate speed centrifugation of biological and chemical samples
  • For proper performance, bottles must be filled to 80% of the total capacity
  • Must be used with Nalgene adapter for conical-bottom centrifuge bottles (DS3126-0175)
  • Autoclavable, graduated and leakproof† when used with Nalgene closures
Note: Not recommended to use in Thermo Fisher Fiberlite F14-6x250y rotor, due to the cavity depth.
You can achieve successful leak proof performance using these two bottles in Thermo Fisher Fiberlite F12-6x500 LEX rotor when used with the 010-0152 adaptor at speeds up to but not exceeding 24,470 x g.
Recycling Information:
Nalgene reusable polypropylene(PP) and polypropylene copolymer (PPCO) centrifuge tubes are designed to last many spins under typical laboratory conditions. Yet, as with all durable products, they need to be retired and replaced eventually. These centrifuge tubes are recyclable in many communities. At end of product life, please wash and recycle your Nalgene PP and PPCO centrifuge tubes if services are available in your community.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 175 mL
Färg Genomskinligt
Beskrivning Conical-Bottom Bottle with PP Sealing Closure
Material PPCO
nr per ärende 36
Antal per förpackning 4
Nominell kapacitet 175 mL
Graderad Ja
Max. Tvinga 27,500 x g
Höjd (metrisk) 139.4 mm
Stängningsmaterial Polypropylene, red rubber
Diameter (metrisk) 61.8 mm
Förslutningstyp Tätningslock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 5,91 oz.
Form Konisk
Produkttyp Centrifugerflaska
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.