Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Centrifugerör med konisk botten
Beskrivning
Förenkla mätningar med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Centrifugerör med konisk botten, som har ingjutna graderingar. Genomskinlig polypropensampolymer (PPCO) har utmärkt kemisk beständighet.
Features:
- Translucent Polypropylene Copolymer (PPCO) is compatible with a wide range of lab reagents
- Designed for low-speed centrifugation up to 6000 × g in refrigerated or non-refrigerated centrifuges (tubes must be filled at least 80% for proper performance)
- Conical bottoms concentrate pellet in a small area for easy isolation and retrieval
- Molded-in graduations last the life of the tube
- Last longer than polycarbonate tubes under conditions of repeated autoclaving
- Tube are both autoclavable and graduated
Ordering Information:
Supplied without closure; friction fit closures available. For 15mL use DS3111-00017; for 50mL use DS3111-0029.
- undefined
- Renewable Energy
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| Material | Polypropylene Copolymer |
| nr per ärende | 100 |
| Antal per förpackning | 10 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Form | Konisk |
| Längd (metrisk) | 118.6 mm |
| Bottenform | Konisk |
| Skrivområde | Nej |
| Visa mer |
Produktförslag
Customers who viewed this item also viewed
Dokument
Product Information
Schematics & Diagrams
Certifikat
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
| Partinummer | Certifikatstyp | Datum | Produktkod |
|---|---|---|---|
| 1430841 | Certifikat och efterlevnad | 28/06/2025 | 3103-0015 |
| 1425450 | Certifikat och efterlevnad | 16/05/2025 | 3103-0015 |
| 1405911 | Certifikat och efterlevnad | 28/04/2024 | 3103-0015 |
| 1403561 | Certifikat och efterlevnad | 14/04/2024 | 3103-0015 |
| 1397796 | Certifikat och efterlevnad | 08/12/2023 | 3103-0015 |