Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO utspädningsflaskor med förslutning
BIOPHARMA
Produktkod. 11305524
Change view
Kapacitet (metrisk):
205 mL
Volym (metrisk) Brätt:
220 mL
Stängningsstorlek:
38 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 48
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Volym (metrisk) Brätt Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
11305524 205 mL 220 mL 38 mm Paket med 48
1 options
Produktkod. 11305524 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 25050380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4600.00 SEK
    3300.94 SEK / Paket med 48
    Save 1299.06 SEK
    28% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Se enkelt vätskenivåer med dessa genomskinliga PPCO-spädningsflaskor, som erbjuder utmärkt kemisk resistens mot starka syror, alkoholer och baser.
Se enkelt vätskenivåer med genomskinlig Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO spädningsflaskor med förslutning, som har utmärkt kemisk resistens mot baser och svaga syror. De erbjuder ett användbart temperaturområde på -100 °C (148 °F) till +165 C (°329 °F). Dessa flaskor är graderade till 90mL och 99mL och är exakta till± 4 ml.
Funktioner:
  • Utmärkt kemisk resistens mot baser och svaga syror, — idealiskt för användning i livsmedel
  • Användbar för ett brett temperaturspann:  −100 °C (148 °F) till +165 °C (329 °F)
  • Transparent, så det är lätt att läsa graderingar vid både 90 ml (för 1:10 utspädningar) och 99 ml (för 1:100 utspädningar) med noggrannhet på ±4 ml
  • Autoklavering när den används tillsammans Tween minskar livslängden på denna utspädningsflaska
  • Autoklaverbar/transparent/läckagesäker†
Innehåller:
  • Proppropenskruvstängning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 205 mL
Färg Klart
Material PPCO
nr per ärende 48
Antal per förpackning 12
Sterilitet Icke-steril
Volym (engelska) Brim 7,375 oz.
Volym (metrisk) Brätt 220 mL
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Bred
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 38 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 7,37 oz.
Form Fyrkantig
Produkttyp Utspädningsflaska
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.