Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO doseringsflaska med förslutning: Autoklaverbar
Beskrivning
Dispensera sterila lösningar med Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO dispenseringsflaskor med förslutning. Dessa polypropensampolymerflaskor möjliggör enkel visning av vätskeprover och är autoklaverbara. Den tjudrade piplocket snäpper säkert på plats och kommer inte att lossna eller läcka när den stängda flaskan kläms.
- Fin, jämn ström när den kläms för pålitlig leverans
- Autoklaverbar när den är full, med spetsar utan lock
- Ett blått piplock av polypropen försvinner inte bort
- Läcksäker†
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 4 oz., 125 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Färg | Klart |
| Material | PPCO |
| nr per ärende | 6 |
| Antal per förpackning | 6 |
| Sterilitet | Sterila |
| Stängningsfärg | Blått |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Nej |
| Visa mer |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.