Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO doseringsflaska med förslutning: Autoklaverbar
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4521597
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 10152301
Brand: Thermo Scientific™ DS24200125
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dispensera sterila lösningar med dessa PPCO dispenseringsflaskor som har ett tjudrat piplock som snäpper säkert på plats och som inte hoppar av eller läcker när den stängda flaskan kläms.
Dispensera sterila lösningar med Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO dispenseringsflaskor med förslutning. Dessa polypropensampolymerflaskor möjliggör enkel visning av vätskeprover och är autoklaverbara. Den tjudrade piplocket snäpper säkert på plats och kommer inte att lossna eller läcka när den stängda flaskan kläms.
  • Fin, jämn ström när den kläms för pålitlig leverans
  • Autoklaverbar när den är full, med spetsar utan lock
  • Ett blått piplock av polypropen försvinner inte bort
  • Läcksäker†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 4 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelska) 4 oz.
Färg Klart
Material PPCO
nr per ärende 6
Antal per förpackning 6
Sterilitet Sterila
Stängningsfärg Blått
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI; FDA - 21 CFR
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Smal
Form Rund
Höjd (metrisk) 114 mm
Produkttyp Utmatningsflaska
Höjd (engelska) 4,5 tum.
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 50.3 mm
Förslutningstyp Sprutad mössa
Genom förslutningsdispenseringen Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.