Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklaverbara PPCO-tvättflaskor
Produktkod. 10618101
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
28 mm
38-430 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
10618101 500 mL 28 mm Paket med 6
10227830 1000 mL 38-430 mm Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10618101 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 24050500
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minska risken för kontaminering vid dispensering av sterilt vatten eller reagens genom att använda dessa autoklaverbara PPCO-tvättflaskor.
Minska risken för kontaminering vid dispensering av sterilt vatten eller reagens genom att använda autoklaverbar Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO tvättflaskor. Tillverkad av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för pålitligt låga urlakningsbara och extraherbara material. Dessa klämflaskor är flexibla, kontaktfria och designade för att spridas genom toppen med en förslutning och skaft gjutna i ett stycke för pålitlig service. Utmatningsröret för böjt skaft behåller sin böjning efter autoklavering, men böjvinkeln kan ändras för hand medan den är varm om så önskas. Dragrörets täta passform och förslutning förhindrar separation när flaskan kläms.
  • Polypropylene screw/stem and draw tube
  • Tip can be cut back to provide increased flow
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Färg Genomskinligt
Inkluderar Screw/stem and draw tube
Material PPCO
nr per ärende 24
Antal per förpackning 6
Sterilitet Icke-steril
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Smal
Höjd (metrisk) 213 mm
Höjd (engelska) 8,4 tum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 28 mm
Diameter (metrisk) 72.6 mm
Förslutningstyp Lock
Genom förslutningsdispenseringen Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Form Cylindrisk
Produkttyp Tvättflaska