Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklaverbara PPCO-tvättflaskor
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4522012
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
28 mm
38-430 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 10618101
Brand: Thermo Scientific™ 24050500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minska risken för kontaminering vid dispensering av sterilt vatten eller reagens genom att använda dessa autoklaverbara PPCO-tvättflaskor.
Minska risken för kontaminering vid dispensering av sterilt vatten eller reagens genom att använda autoklaverbar Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO tvättflaskor. Tillverkad av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för pålitligt låga urlakningsbara och extraherbara material. Dessa klämflaskor är flexibla, kontaktfria och designade för att spridas genom toppen med en förslutning och skaft gjutna i ett stycke för pålitlig service. Utmatningsröret för böjt skaft behåller sin böjning efter autoklavering, men böjvinkeln kan ändras för hand medan den är varm om så önskas. Dragrörets täta passform och förslutning förhindrar separation när flaskan kläms.
  • Polypropylene screw/stem and draw tube
  • Tip can be cut back to provide increased flow
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Färg Genomskinligt
Inkluderar Screw/stem and draw tube
Material PPCO
nr per ärende 24
Antal per förpackning 6
Sterilitet Icke-steril
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Smal
Form Cylindrisk
Höjd (metrisk) 213 mm
Produkttyp Tvättflaska
Höjd (engelska) 8,4 tum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 28 mm
Diameter (metrisk) 72.6 mm
Förslutningstyp Lock
Genom förslutningsdispenseringen Ja