Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterila engångsfilter för engångsflaska med PES, CN, SFCA eller Nylon Membran
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4524822
Change view
Volym (metrisk):
150 ml
500 ml
1000 ml
Material (membran):
PES
SFCA
Porstorlek:
0,2μ m
0,45 μm
Passar flaskhalsstorlek (metrisk):
33 mm
45 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Material (membran) Porstorlek Passar flaskhalsstorlek (metrisk) unitSize
10441411 150 ml PES 0,2μ m 33 mm Paket med 12
10598282 150 ml PES 0,2μ m 45 mm Paket med 12
10743281 150 ml PES 0,45 μm 33 mm Paket med 12
10319590 150 ml PES 0,45 μm 45 mm Paket med 12
10526952 500 ml PES 0,2μ m 33 mm Paket med 12
10300461 500 ml PES 0,2μ m 45 mm Paket med 12
10706971 500 ml PES 0,45 μm 33 mm Paket med 12
10646421 500 ml PES 0,45 μm 45 mm Paket med 12
10491093 1000 ml PES 0,2μ m 33 mm Paket med 12
10401103 1000 ml PES 0,2μ m 45 mm Paket med 12
10352911 150 ml SFCA 0,2μ m 33 mm Paket med 12
10139560 150 ml SFCA 0,2μ m 45 mm Paket med 12
10027780 150 ml SFCA 0,45 μm 33 mm Paket med 12
10624281 150 ml SFCA 0,45 μm 45 mm Paket med 12
10037790 500 ml SFCA 0,2μ m 33 mm Paket med 12
10201371 500 ml SFCA 0,2μ m 45 mm -
10529051 500 ml SFCA 0,45 μm 33 mm Paket med 12
10549241 500 ml SFCA 0,45 μm 45 mm Paket med 12
10139800 1000 ml SFCA 0,2μ m 33 mm Paket med 12
10790592 1000 ml SFCA 0,2μ m 45 mm Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
VARNING: Använd endast sterila flaskor avsedda för användning med vakuum. Använd alltid säkerhetssköld under vakuumprocedurer.
Produktkod. 10441411 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 5963320
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
VARNING: Använd endast sterila flaskor avsedda för användning med vakuum. Använd alltid säkerhetssköld under vakuumprocedurer.
Uppnå snabba flödeshastigheter och hög genomströmning för ökad filtreringseffektivitet med Nalgene Rapid-Flow sterila engångsfilter på flaskan.
Öka filtreringseffektiviteten. Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ engångsflasktoppar har den exklusiva Rapid-Flow stöder kolonndesign, ger snabba flödeshastigheter och hög genomströmning. Den sista försvarslinjen mot cellkulturkontamination Nalgene— Rapid-Flow flasktoppar är det bästa valet för filtrering av cellodlingsmedia, serum, tillsatser och buffertar.
  • Finns i PES- och SFCA-membran. Enheter är färgkodade enligt membran.
  • Enheter har det snabbaste flödet och lägsta igensättning av jämförbara alternativ
  • 0,1um PES tillgängligt för mykoplasmaskydd
  • 0,2um PES-enheter har testats för stamcells- och musembryonala analyser (MEA).
  • Icke-pyrogen och endotoxinfri - Rapid-Flow filter uppfyller de mest rigorösa teststandarderna för alla vakuumfiltreringsenheter
  • Tillgänglig med Fit for Purpose Sterile dokumentation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Filtertyp Membranfilter
Material Polystyren
Material (membran) PES
Porstorlek 0,2μ m
Sterilitet Sterila
Passar flaskhalsstorlek (metrisk) 33 mm
Typ Bottle Top Filter
Volym (metrisk) 150 ml
Diameter (metrisk) 50 mm
Diameter (metrisk) membran 50 mm
Lämplig för ändamålet Sterila