Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rektangulära bärnstensfärgade HDPE-flaskor
Description
Skydda ljuskänsliga vätskor eller torra material från exponering. Thermo Scientific™ Nalgene™ Rektangulära bärnstensfärgade HDPE-flaskor tar mindre hyllutrymme än traditionella runda flaskor. Dessa polyetenflaskor med hög densitet har en robust väggkonstruktion med raka sidor och en bred öppning för enkel fyllning. Utmärkt kemisk beständighet mot de flesta syror, baser och alkoholer gör denna behållare perfekt för provtagning, frakt eller förvaring av vätskor eller torra material som är känsliga för UV-ljus.
- Amber polypropylene screw closure
- Amber HDPE reduces UV light transmissions to protect light-sensitive liquids
- Meets U.S. Pharmacopoeia 23 light transmission requirements
- Rectangular shape is great for space-saving use in the freezer to -100°C (-148°F)
- Excellent chemical resistance to most acids, bases and alcohols make these excellent containers to protect your valuable samples
- Linerless caps provide the ultimate in leakproof† protection without the use of a liner that can wrinkle, cause leaks or contaminate your reagents
- Leakproof†
Specifications
Specifications
| Kapacitet | 32 oz., 1000 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Kapacitet (engelska) | 32 oz. |
| Färg | Bärnsten |
| Beskrivning | Amber Wide-Mouth Rectangular Bottle |
| Diameter (engelska) Innerhals | 1,7 tum |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 44 mm |
| Material | HDPE |
| Längd (metrisk) | 125 mm |
| nr per ärende | 24 |
| Show More |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.