Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rektangulära bärnstensfärgade HDPE-flaskor
Beskrivning
Skydda ljuskänsliga vätskor eller torra material från exponering. Thermo Scientific™ Nalgene™ Rektangulära bärnstensfärgade HDPE-flaskor tar mindre hyllutrymme än traditionella runda flaskor. Dessa polyetenflaskor med hög densitet har en robust väggkonstruktion med raka sidor och en bred öppning för enkel fyllning. Utmärkt kemisk beständighet mot de flesta syror, baser och alkoholer gör denna behållare perfekt för provtagning, frakt eller förvaring av vätskor eller torra material som är känsliga för UV-ljus.
- Förslutning av ravgulfärgad proppropenskruv
- Amber HDPE minskar UV-ljusgenomsläppet för att skydda ljuskänsliga vätskor
- Uppfyller kraven på ljusöverföring enligt U.S. Pharmacopoeia 23
- Rektangulär form är utmärkt för att spara plats i frysen upp till -100 °C (-148 °F)
- Utmärkt kemisk resistens mot de flesta syror, baser och alkoholer gör dessa till utmärkta behållare för att skydda dina värdefulla prover
- Lockfria lock ger det ultimata läckagesäkra† skyddet utan användning av en liner som kan skrynkla, orsaka läckage eller kontaminera dina reagenser
- Läckagesäker†
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 64 oz., 2000 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 2 L |
| Färg | Bärnsten |
| Beskrivning | Amber Wide-Mouth Rektangulär Flaska |
| Diameter (engelska) Innerhals | 2 tum |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 51 mm |
| Material | HDPE |
| Längd (metrisk) | 152 mm |
| nr per ärende | 12 |
| Antal per förpackning | 4 |
| Visa mer |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.