Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rektangulära HDPE-flaskor med förslutning: Bulkförpackning
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10202813
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Stängningsstorlek:
28 mm
38 mm
48 mm
53 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 125
Paket med 250
Paket med 50
Paket med 500
Produktkod. 10202813
Brand: Thermo Scientific™ 3120070016
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Spara utrymme med den rektangulära designen hos dessa rektangulära HDPE-flaskor med förslutning, ett bra val när utrymmet är litet.
Spara utrymme med den rektangulära designen av Thermo Scientific™ Nalgene™ Rektangulära HDPE-flaskor med förslutning, ett bra val när utrymmet är litet.
Funktioner
  • Motståndskraftig mot splittring eller punktering
  • Tillverkad av högdensitetspolyeten med polypropenförslutning
  • Läcksäker†
  • Bulkförpackad för förpackningsapplikationer
Beställningsinformation:
Flaskor och förslutningar är förpackade i separata polypåsar i samma kartong.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Färg Naturlig
Beskrivning Rektangulär flaska
Diameter (engelska) 1,4 tum
Diameter (engelska) Innerhals 1,4 tum
Diameter (metrisk) Innerhals 37 mm
Material HDPE
nr per ärende 125
Antal per förpackning 125
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Naturlig
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klass VI.
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
Form Rektangulär
Höjd (metrisk) 147 mm
Produkttyp Flaska
Bredd (engelska) 3,8 tum
Höjd (engelska) 5,8 tum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 48 mm
Diameter (metrisk) 37 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i två minuter och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.