Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rektangulära HDPE-flaskor med förslutning: Bulkförpackning
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10212823
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Stängningsstorlek:
28 mm
38 mm
48 mm
53 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 125
Paket med 250
Paket med 50
Paket med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek unitSize
10212823 250 mL 38 mm Paket med 250
10009022 125 mL 28 mm Paket med 500
10202813 500 mL 48 mm Paket med 125
10612444 1 L 53 mm Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10212823 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3120070008
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Spara utrymme med den rektangulära designen hos dessa rektangulära HDPE-flaskor med förslutning, ett bra val när utrymmet är litet.
Spara utrymme med den rektangulära designen av Thermo Scientific™ Nalgene™ Rektangulära HDPE-flaskor med förslutning, ett bra val när utrymmet är litet.
Funktioner
  • Motståndskraftig mot splittring eller punktering
  • Tillverkad av högdensitetspolyeten med polypropenförslutning
  • Läcksäker†
  • Bulkförpackad för förpackningsapplikationer
Beställningsinformation:
Flaskor och förslutningar är förpackade i separata polypåsar i samma kartong.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 8 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelska) 8 oz.
Färg Naturlig
Beskrivning Rektangulär flaska
Diameter (engelska) 1,1 tum
Diameter (engelska) Innerhals 1,1 tum
Diameter (metrisk) Innerhals 28 mm
Material HDPE
nr per ärende 250
Antal per förpackning 250
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Naturlig
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klass VI.
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
Form Rektangulär
Höjd (metrisk) 117 mm
Produkttyp Flaska
Bredd (engelska) 3 tum
Höjd (engelska) 4,6 tum.
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 38 mm
Diameter (metrisk) 28 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i två minuter och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.