Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rektangulära HDPE-flaskor med förslutning: Bulkförpackning
Beskrivning
Spara utrymme med den rektangulära designen av Thermo Scientific™ Nalgene™ Rektangulära HDPE-flaskor med förslutning, ett bra val när utrymmet är litet.
- Motståndskraftig mot splittring eller punktering
- Tillverkad av högdensitetspolyeten med polypropenförslutning
- Läcksäker†
- Bulkförpackad för förpackningsapplikationer
Beställningsinformation:
Flaskor och förslutningar är förpackade i separata polypåsar i samma kartong.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 32 oz., 1000 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Färg | Naturlig |
| Beskrivning | Rektangulär flaska |
| Diameter (engelska) | 1,7 tum |
| Diameter (engelska) Innerhals | 1,7 tum |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 44 mm |
| Material | HDPE |
| nr per ärende | 50 |
| Antal per förpackning | 50 |
| Visa mer |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i två minuter och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.