Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rektangulära HDPE-flaskor med förslutning
Beskrivning
Transportera, prova eller lagra vätskor och torra material med dessa utrymmeseffektiva flaskor som har utmärkt kemisk resistens mot de flesta syror, baser och alkoholer. Thermo Scientific™ Nalgene™ Rektangulära HDPE-flaskor med förslutning tar mindre hyllutrymme än traditionella runda flaskor. HDPE-flaskor har en robust väggkonstruktion med raka sidor och bred mun för enkel fyllning. Tillverkad endast av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för tillförlitligt låga urlakningsbara och extraherbara material. Denna produkt är ACT Märkt av My Green Lab för att möjliggöra databaserade hållbara produktköpsbeslut.
- Utmärkt kemisk resistens mot de flesta syror, baser och alkoholer gör dessa till utmärkta behållare för att skydda dina värdefulla prover
- Den rektangulära formen gör det enkelt att få plats i frysen för förvaring upp till -100 °C (-148 °F)
- Linerfria proppropenskruvstängningar ger det ultimata läckageskyddet† utan användning av en liner som kan skrynkla, orsaka läckage eller kontaminera dina reagenser
- Läckagesäker†
Innehåller:
Polypropenskruvlock
Återvinningsinformation: Nalgene återanvändbara HDPE-flaskor är designade för att hålla i många år under typiska laboratorieförhållanden. Men som med alla hållbara produkter måste de så småningom tas ur bruk och bytas ut. Nalgene HDPE-flaskor och deras förpackningar är lätt återvinningsbara. Vänligen återvinn de korrugerade kartonger och LDPE påsar där dina Nalgene flaskor är förpackade. Och vid produktens slutgiltighet, tvätta och återvinn dina Nalgene HDPE-flaskor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 4 oz., 125 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| Beskrivning | Wide-mouth rektangulär flaska |
| Diameter (engelska) Innerhals | 0,8 tum. |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 21 mm |
| Material | HDPE |
| Längd (metrisk) | 61 mm |
| nr per ärende | 72 |
| Antal per förpackning | 12 |
| Visa mer |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.