Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rektangulära HDPE-flaskor med förslutning
Produktkod. 10373401
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Stängningsstorlek:
28 mm
38 mm
48 mm
53 mm
63 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 4
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
10373401 2 L 63 mm Paket med 4
10068160 125 mL 28 mm Paket med 12
10568491 250 mL 38 mm Paket med 12
31337324 250 mL 38 mm -
10747181 500 mL 48 mm Paket med 12
10757181 1 L 53 mm Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10373401 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 20070064
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Transportera, prova eller förvara vätskor och torra material med dessa utrymmeseffektiva flaskor som har utmärkt kemisk resistens mot de flesta syror, baser och alkoholer.
Transportera, prova eller lagra vätskor och torra material med dessa utrymmeseffektiva flaskor som har utmärkt kemisk resistens mot de flesta syror, baser och alkoholer. Thermo Scientific™ Nalgene™ Rektangulära HDPE-flaskor med förslutning tar mindre hyllutrymme än traditionella runda flaskor. HDPE-flaskor har en robust väggkonstruktion med raka sidor och bred mun för enkel fyllning. Tillverkad endast av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för tillförlitligt låga urlakningsbara och extraherbara material. Denna produkt är ACT Märkt av My Green Lab för att möjliggöra databaserade hållbara produktköpsbeslut.
Funktioner:
  • Utmärkt kemisk resistens mot de flesta syror, baser och alkoholer gör dessa till utmärkta behållare för att skydda dina värdefulla prover
  • Den rektangulära formen gör det enkelt att få plats i frysen för förvaring upp till -100 °C (-148 °F)
  • Linerfria proppropenskruvstängningar ger det ultimata läckageskyddet† utan användning av en liner som kan skrynkla, orsaka läckage eller kontaminera dina reagenser
  • Läckagesäker†
Innehåller:
Polypropenskruvlock
Återvinningsinformation: Nalgene återanvändbara HDPE-flaskor är designade för att hålla i många år under typiska laboratorieförhållanden. Men som med alla hållbara produkter måste de så småningom tas ur bruk och bytas ut.   Nalgene HDPE-flaskor och deras förpackningar är lätt återvinningsbara.   Vänligen återvinn de korrugerade kartonger och LDPE påsar där dina Nalgene flaskor är förpackade. Och vid produktens slutgiltighet, tvätta och återvinn dina Nalgene HDPE-flaskor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 64 oz., 2000 ml
Kapacitet (metrisk) 2 L
Färg Genomskinligt
Beskrivning Wide-mouth rektangulär flaska
Diameter (engelska) Innerhals 2 tum
Diameter (metrisk) Innerhals 51 mm
Material HDPE
Längd (metrisk) 152 mm
nr per ärende 12
Antal per förpackning 4
Sterilitet Icke-steril
Bredd (metrisk) 84 mm
Stängningsfärg Naturligt, genomskinligt
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
ACT-etikett Ja
Höjd (metrisk) 242 mm
Höjd (engelska) 9,5 tum
Förslutningsfoder Ofodrad
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 63 mm
Diameter (metrisk) 152.4 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Kapacitet (engelska) 64 oz.
Form Rektangulär
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI; FDA - 21 CFR
Produkttyp Flaska med bred mun
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.