Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rektangulära HDPE-flaskor med förslutning
Produktkod. 10747181
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Stängningsstorlek:
28 mm
38 mm
48 mm
53 mm
63 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 4
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek unitSize
10747181 500 mL 48 mm Paket med 12
10068160 125 mL 28 mm Paket med 12
10568491 250 mL 38 mm Paket med 12
10757181 1 L 53 mm Paket med 6
10373401 2 L 63 mm Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10747181 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 20070016
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Transportera, prova eller förvara vätskor och torra material med dessa utrymmeseffektiva flaskor som har utmärkt kemisk resistens mot de flesta syror, baser och alkoholer.
Transportera, prova eller lagra vätskor och torra material med dessa utrymmeseffektiva flaskor som har utmärkt kemisk resistens mot de flesta syror, baser och alkoholer. Thermo Scientific™ Nalgene™ Rektangulära HDPE-flaskor med förslutning tar mindre hyllutrymme än traditionella runda flaskor. HDPE-flaskor har en robust väggkonstruktion med raka sidor och bred mun för enkel fyllning. Tillverkad endast av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för tillförlitligt låga urlakningsbara och extraherbara material. Denna produkt är ACT Märkt av My Green Lab för att möjliggöra databaserade hållbara produktköpsbeslut.
Features:
  • Excellent chemical resistance to most acids, bases and alcohols make these excellent containers to protect your valuable samples
  • Rectangular shape makes it easy to fit in freezer for storage up to -100°C (-148°F)
  • Linerless polypropylene screw closures provide the ultimate in leakproof† protection without the use of a liner that can wrinkle, cause leaks, or contaminate your reagents
  • Leakproof†
Includes:
Polypropylene screw caps
Recycling Information: Nalgene reusable HDPE bottles are designed to last many years under typical laboratory conditions. Yet, as with all durable products, they need to be retired and replaced eventually. Nalgene HDPE bottles and their packaging are readily recyclable. Please recycle the corrugate cartons and LDPE bags in which your Nalgene bottles products are packaged. And at end of product life, please wash and recycle your Nalgene HDPE bottles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Färg Genomskinligt
Beskrivning Wide-Mouth Rectangular Bottle
Diameter (engelska) Innerhals 1,4 tum
Diameter (metrisk) Innerhals 37 mm
Material HDPE
Längd (metrisk) 94 mm
nr per ärende 48
Antal per förpackning 12
Sterilitet Icke-steril
Bredd (metrisk) 60 mm
Stängningsfärg Naturligt, genomskinligt
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI; FDA - 21 CFR
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
Form Rektangulär
ACT-etikett Ja
Höjd (metrisk) 147 mm
Produkttyp Flaska med bred mun
Höjd (engelska) 5,8 tum
Förslutningsfoder Ofodrad
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 48 mm
Diameter (metrisk) 96.5 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.