Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rektangulära HDPE-flaskor med förslutning
Beskrivning
Transportera, prova eller lagra vätskor och torra material med dessa utrymmeseffektiva flaskor som har utmärkt kemisk resistens mot de flesta syror, baser och alkoholer. Thermo Scientific™ Nalgene™ Rektangulära HDPE-flaskor med förslutning tar mindre hyllutrymme än traditionella runda flaskor. HDPE-flaskor har en robust väggkonstruktion med raka sidor och bred mun för enkel fyllning. Tillverkad endast av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för tillförlitligt låga urlakningsbara och extraherbara material. Denna produkt är ACT Märkt av My Green Lab för att möjliggöra databaserade hållbara produktköpsbeslut.
- Excellent chemical resistance to most acids, bases and alcohols make these excellent containers to protect your valuable samples
- Rectangular shape makes it easy to fit in freezer for storage up to -100°C (-148°F)
- Linerless polypropylene screw closures provide the ultimate in leakproof† protection without the use of a liner that can wrinkle, cause leaks, or contaminate your reagents
- Leakproof†
Includes:
Polypropylene screw caps
Recycling Information: Nalgene reusable HDPE bottles are designed to last many years under typical laboratory conditions. Yet, as with all durable products, they need to be retired and replaced eventually. Nalgene HDPE bottles and their packaging are readily recyclable. Please recycle the corrugate cartons and LDPE bags in which your Nalgene bottles products are packaged. And at end of product life, please wash and recycle your Nalgene HDPE bottles.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 32 oz., 1000 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Färg | Genomskinligt |
| Beskrivning | Wide-Mouth Rectangular Bottle |
| Diameter (engelska) Innerhals | 1,7 tum |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 44 mm |
| Material | HDPE |
| Längd (metrisk) | 125 mm |
| nr per ärende | 24 |
| Antal per förpackning | 6 |
| Visa mer |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.