Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rektangulära ogenomskinliga bärnstensfärgade HDPE-flaskor med förslutning: Bulk Pack
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10690134
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Stängningsstorlek:
28 mm
38 mm
48 mm
53 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 125
Paket med 250
Paket med 50
Paket med 500
Produktkod. 10690134
Brand: Thermo Scientific™ 3120090016
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skydda ljuskänsliga vätskor eller torra material från exponering med dessa rektangulära, ogenomskinliga bärnstensfärgade HDPE-flaskor med förslutning.
Skydda ljuskänsliga vätskor eller torra material från exponering med Thermo Scientific™ Nalgene™ Rektangulära ogenomskinliga bärnstensfärgade HDPE-flaskor med förslutning. Dessa flaskor har en utrymmesbesparande form och enhetliga polyetenväggar med hög densitet som är motståndskraftiga mot sprickning eller punktering. De erbjuder också skydd mot UV-ljus, samt utmärkt kemisk beständighet mot de flesta syror, baser och alkoholer.
  • Enhetliga väggar är resistenta mot splittring eller punktering
  • Utmärkt kemisk beständighet mot de flesta syror, baser och alkoholer
  • Läcksäker†
Beställningsinformation:
Flaskor och förslutningar är förpackade i separata polypåsar i samma kartong.
Innehåller:
Opak bärnstensfärgad HDPE rektangulär flaska med ogenomskinlig bärnstensfärgad PP-förslutning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Färg Ogenomskinlig bärnsten
Beskrivning Rektangulär flaska
Diameter (engelska) Innerhals 1,4 tum
Diameter (metrisk) Innerhals 37 mm
Material HDPE
nr per ärende 125
Antal per förpackning 125
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Ogenomskinlig bärnsten
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klass VI. Produkt uppfyller kraven för ljuståliga behållare per USP senaste upplagan.
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
Form Rektangulär
Höjd (metrisk) 147 mm
Produkttyp Flaska
Höjd (engelska) 5,8 tum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 48 mm
Diameter (metrisk) 96.5 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i två minuter och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.