Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Återanvändbara filterenheter
Beskrivning
Återanvändbara filterenheter inkluderar två membranstödplattor: en klar enstycksplatta för steriliseringsapplikationer och en tvådelad vit platta för analytiska tillämpningar. Accepterar membran med 47 eller 50 mm diameter. Två sidoarmar möjliggör anslutning till vakuumledningen. Röradaptrar accepterar 1/4 till 5/16 tum (6 till 8 mm) I.D. vakuumrör.
Features
- Replaces metal or breakable glass – major components are made of durable, transparent, autoclavable polysulfone
- Use for sterilization or analysis. Filter holders come with sterilization and analytical membrane support plates
- Designed to be used with vacuum or pressure
- Graduated chambers for easy reference
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Polysulfon |
| Antal per förpackning | 1 |
| Volym (metrisk) mottagare | 250 ml |
| Volym (metrisk) Övre | 250 mL |