Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rätt att förstå FEP-säkerhetstvättflaskor med globalt harmoniserat system (GHS)-märkning för starka kemikalier
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15591363
Change view
Kemisk etikett:
Aceton
Metylenklorid
Metyletylketon
Toluen
Xylen
n-hexan
nr per ärende:
1
4
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kemisk etikett nr per ärende unitSize
15591363 Toluen 4 Varje
15971491 Metylenklorid 4 Paket med 4
15581363 Aceton 4 Varje
15501373 n-hexan 4 Varje
15531373 Metyletylketon 4 Varje
15981491 Xylen 1 Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Tvätta FEP-tvättflaskor med icke-slipande rengöringsmedel. Följ med sköljning i kranvatten och slutsköljning i destillerat eller avjoniserat vatten. För att undvika att repa plasten, använd inte slipande rengöringsmedel eller skursvampar. Kompatibel med autoklavering.
Produktkod. 15591363 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 24290502
Beräknad leverans: 18-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tvätta FEP-tvättflaskor med icke-slipande rengöringsmedel. Följ med sköljning i kranvatten och slutsköljning i destillerat eller avjoniserat vatten. För att undvika att repa plasten, använd inte slipande rengöringsmedel eller skursvampar. Kompatibel med autoklavering.
Förhindra kemikalieolyckor i labbet med dessa FEP-tvättflaskor. Flaskor märkta enligt det globala harmoniserade systemet (GHS).
Förhindra kemikalieolyckor i labbet med Nalgene™ Rätt att förstå FEP-tvättflaskor. Flaskor är permanent etsade med kemisk identifiering och säker hanteringsinformation enligt specifikationerna för det globala harmoniserade systemet (GHS) som gäller för sekundära laboratoriebehållare. Tvättflaskor är redo att användas när du överför starka laboratoriekemikalier från tillverkarnas behållare. Sex flaskor tillgängliga. För användning med metyletylketon; n-hexan; toluen; xylen; metylenklorid; aceton.
  • Flaskor är permanent etsade med 100 % GHS (Globally Harmonized System) kemikaliesäkerhetsinformation för enkel kemisk identifiering med ett ögonkast
  • Inga andra systemmärkningar används på flaskorna, vilket eliminerar förvirring
  • Flaskorna är gjorda av hög kvalitet Nalgene material för låga extraherbara ämnen och lång livslängd i labbet
  • Dispenseringsmunstycken är noggrant gjutna för att leverera en rak ström för precisionsdispensering och säkerhet
  • Flaskorna är inte ventilerade
  • Designad för att spridas genom toppen med en stängning och skaft gjuten i ett stycke för enhetlig läckagesäker service
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 500mL
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Färg Naturlig
Beskrivning Med skaft och dragrör
Material FEP
nr per ärende 4
Antal per förpackning 1
Stängningsfärg Naturlig
Examen Nej
Certifikat och efterlevnad Överensstämmer med GHS-märkningsriktlinjer
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Smal
Form Cylindrisk
Produkttyp Säkerhetstvättflaska
Kemisk etikett Toluen
Stängningsmaterial ETFE
Stängningsstorlek 28 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Visa mer Visa mindre
†Med förbehåll för Thermo Fisher Scientific standard begränsad garanti. Se thermoscientific.com eller kontakta din säljare för detaljer.