Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rätt att förstå FEP-säkerhetstvättflaskor med globalt harmoniserat system (GHS)-märkning för starka kemikalier
Beskrivning
Förhindra kemikalieolyckor i labbet med Nalgene™ Rätt att förstå FEP-tvättflaskor. Flaskor är permanent etsade med kemisk identifiering och säker hanteringsinformation enligt specifikationerna för det globala harmoniserade systemet (GHS) som gäller för sekundära laboratoriebehållare. Tvättflaskor är redo att användas när du överför starka laboratoriekemikalier från tillverkarnas behållare. Sex flaskor tillgängliga. För användning med metyletylketon; n-hexan; toluen; xylen; metylenklorid; aceton.
- Flaskor är permanent etsade med 100 % GHS (Globally Harmonized System) kemikaliesäkerhetsinformation för enkel kemisk identifiering med ett ögonkast
- Inga andra systemmärkningar används på flaskorna, vilket eliminerar förvirring
- Flaskorna är gjorda av högkvalitativa Nalgenematerial för låga extraherbara ämnen och lång livslängd i labbet
- Dispenseringsmunstycken är noggrant gjutna för att leverera en rak ström för precisionsdispensering och säkerhet
- Flaskorna är inte ventilerade
- Designad för att spridas genom toppen med stängning och skaft gjuten i ett stycke för enhetlig läckagesäker service
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Färg | Naturlig |
| Material | FEP |
| nr per ärende | 1 |
| Förpackning | Paket om 1 |
| Stängningsfärg | Naturlig |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Nej |
| Mun | Smal |
| Kemisk etikett | Xylen |
| Visa mer |
†Med förbehåll för Thermo Fisher Scientific standard begränsad garanti. Se thermoscientific.com eller kontakta din säljare för detaljer.