Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rätt att förstå säkerhetstvättflaskor med GHS-märkning (Globally Harmonized System)
Beskrivning
Förhindra kemikalieolyckor i labbet med Nalgene™ Rätt att förstå LDPE-tvättflaskor. Flaskorna är förmärkta med kemisk identifiering och säker hanteringsinformation enligt specifikationerna för det globala harmoniserade systemet (GHS) som är tillämpliga på sekundära laboratoriebehållare. Tvättflaskor är redo att användas när du överför vanliga laboratoriekemikalier från tillverkarnas behållare. Självventilerande tvättflaskor eliminerar risken för självdispensering av flaskor.
- Flaskorna är gjorda av hög kvalitet Nalgene material för låg extraherbar och lång livslängd i labbet
- Tryckt med kemikaliesäkerhetsinformation för 100 % GHS (Globally Harmonized System). Inga andra systemmärkningar används på flaskorna, vilket eliminerar förvirring
- Färgkodad för enkel kemikalie identifiering på ett ögonkast
- Dispenseringsmunstycken är noggrant gjutna för att leverera en rak ström för precisionsdispensering och säkerhet
- Ventilerad för att förhindra självdispensering
- Designad för att spridas genom toppen med en stängning och skaft gjuten i ett stycke för enhetlig läckagesäker service
Garanti: Med förbehåll för Thermo Fisher Scientific standard begränsad garanti. Se thermoscientific.com eller kontakta din säljare för detaljer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 16 oz., 500 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Färg | Naturlig |
| Beskrivning | Med skaft och dragrör |
| Material | LDPE |
| nr per ärende | 24 |
| Antal per förpackning | 6 |
| Stängningsfärg | Naturlig |
| Examen | Nej |
| Förslutning ingår | Ja |
| Visa mer |