Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rätt att förstå säkerhetstvättflaskor med GHS-märkning (Globally Harmonized System)
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15363358
Stängningsfärg:
Grön
Gult
Naturlig
Vitt
Kemisk etikett:
Avjoniserat vatten
Destillerat vatten
Etanol
Isopropylalkohol
Metanol
Natriumhypoklorit
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
VARNING: Handtvätt LDPE-tvättflaskor med milt, icke-slipande rengöringsmedel. Följ med sköljning i kranvatten och slutsköljning i destillerat eller avjoniserat vatten. Använd inte slipande rengöringsmedel eller skursvampar för att undvika att repa plasten eller skriva ut. Autoklavera INTE LDPE-tvättflaskor.
Produktkod. 15363358
Brand: Thermo Scientific™ 24280503
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
VARNING: Handtvätt LDPE-tvättflaskor med milt, icke-slipande rengöringsmedel. Följ med sköljning i kranvatten och slutsköljning i destillerat eller avjoniserat vatten. Använd inte slipande rengöringsmedel eller skursvampar för att undvika att repa plasten eller skriva ut. Autoklavera INTE LDPE-tvättflaskor.
Förhindra kemikalieolyckor i labbet med dessa tvättflaskor. Flaskorna är märkta enligt det globala harmoniserade systemet (GHS).
Förhindra kemikalieolyckor i labbet med Nalgene™ Rätt att förstå LDPE-tvättflaskor. Flaskorna är förmärkta med kemisk identifiering och säker hanteringsinformation enligt specifikationerna för det globala harmoniserade systemet (GHS) som är tillämpliga på sekundära laboratoriebehållare. Tvättflaskor är redo att användas när du överför vanliga laboratoriekemikalier från tillverkarnas behållare. Självventilerande tvättflaskor eliminerar risken för självdispensering av flaskor.
  • Flaskorna är gjorda av hög kvalitet Nalgene material för låg extraherbar och lång livslängd i labbet
  • Tryckt med kemikaliesäkerhetsinformation för 100 % GHS (Globally Harmonized System). Inga andra systemmärkningar används på flaskorna, vilket eliminerar förvirring
  • Färgkodad för enkel kemikalie identifiering på ett ögonkast
  • Dispenseringsmunstycken är noggrant gjutna för att leverera en rak ström för precisionsdispensering och säkerhet
  • Ventilerad för att förhindra självdispensering
  • Designad för att spridas genom toppen med en stängning och skaft gjuten i ett stycke för enhetlig läckagesäker service
Garanti: Med förbehåll för Thermo Fisher Scientific standard begränsad garanti. Se thermoscientific.com eller kontakta din säljare för detaljer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Färg Naturlig
Beskrivning Med skaft och dragrör
Material LDPE
nr per ärende 24
Antal per förpackning 6
Stängningsfärg Grön
Examen Nej
Certifikat och efterlevnad Överensstämmer med GHS-märkningsriktlinjer
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Smal
Form Cylindrisk
Produkttyp Säkerhetstvättflaska
Kemisk etikett Metanol
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 28 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Ja
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras